missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclopropyl Methyl Ketone-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopropylethanone-D8 |
| CAS | 1219799-33-3 |
| Molekylær formel | C5 D8 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Ethanone-2,2,2-d3, 1-(cyclopropyl-1,2,2,3,3-d5)- (ACI), 1-(Cyclopropyl-1,2,2,3,3-d5)ethanone-2,2,2-d3 (ACI), 1-Cyclopropylethanone-D8, Cyclopropyl Methyl Ketone-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O/c1-4(6)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,5 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-1-(1,2,2,3,3-pentadeuteriocyclopropyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.1657 |
| Formel vægt | 92.1077 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?