Få mere at vide
Cyclopropyl methyl ketone, 99%
Artikelnummer. 11430014
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430014 25 g 25g
11440014 100 g 100g
11450014 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430014 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13540.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 765-43-5 | C5H8O | 84.118 g/mol
Cyclopropylmethylketon blev anvendt til fremstilling af homoallylalkoholer. Acetylcyclopropan bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, agrokemikalier og andre organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopropylmethylketon blev anvendt til fremstilling af homoallylalkoholer. Acetylcyclopropan bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler, agrokemikalier og andre organiske forbindelser.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-43-5
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.118
MDL nummer MFCD00001297
InChI nøgle HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone
PubChem CID 13004
IUPAC navn 1-cyclopropylethanon
SMIL CC(=O)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl methyl ketone
Smeltepunkt <-70°C
Tæthed 0.898
Kogepunkt 113°C to 114°C
Flammepunkt 16°C (61°F)
Brydningsindeks 1.424
Mængde 25 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1633817
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 99%