Få mere at vide
Cyclopropylmethylketon, 98 %
Artikelnummer. 13488308 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13488308 500 mL Glasflaske 500ml
10172660 25 mL Glasflaske 25ml
10055903 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13488308 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111715000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 765-43-5 | C5H8O | 84,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-43-5
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
MDL nummer MFCD00001297
InChI nøgle HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone
PubChem CID 13004
IUPAC navn 1-cyclopropylethanon
SMIL CC(=O)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl methyl ketone
Smeltepunkt -68,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8980g/mL
Kogepunkt 111,0 °C
Flammepunkt 21 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C3H5COCH3
Brydningsindeks 1,4220 til 1,4260
Mængde 500 mL
Beilstein 07,7
Fieser 01,676
Specifik vægtfylde 0.898
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 185 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, kloridopløsningsmidler
Viskositet 0,65 mPa (20 °C)
Formel vægt 84.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopropyl methyl ketone
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.