Få mere at vide
Cyclopropylisothiocyanat, 97%
Beskrivelse
Cyclopropylisothiocyanat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropyl isothiocyanate |
| Tæthed | 1.07 |
| Kogepunkt | 87 °C til 88 °C (35 mmHg) |
| Flammepunkt | 57 °C (134 °F) |
| Brydningsindeks | 1.548 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2929 |
| Beilstein | 3600974 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 99.16 |
| Vis mere |