Få mere at vide
Cyclopropyl isothiocyanate, 97%
Artikelnummer. 11328545
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328545 1 g 1g
11338545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11328545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11985.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56601-42-4 | C4H5NS | 99.15 g/mol
Cyclopropylisothiocyanat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cyclopropylisothiocyanat er et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56601-42-4
Molekylær formel C4H5NS
Molekylvægt (g/mol) 99.15
MDL nummer MFCD00040874
InChI nøgle JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl isothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopropane, cyclopropylisothiocyanate, acmc-20albt, pubchem22785, cyclopropyl iso-thiocyanate, cyclopropane,isothiocyanato
PubChem CID 92463
IUPAC navn isothiocyanatocyclopropan
SMIL S=C=NC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl isothiocyanate
Tæthed 1.07
Kogepunkt 87°C to 88°C (35 mmHg)
Flammepunkt 57°C (134°F)
Brydningsindeks 1.548
Mængde 1 g
FN nummer UN2929
Beilstein 3600974
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 99.16
Procent renhed 97%