Få mere at vide
Cyclopropylisothiocyanat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10496292
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10496292 1 g 1g
10781987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10496292 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00280DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56601-42-4
Molekylær formel C4H5NS
Molekylvægt (g/mol) 99.15
MDL nummer MFCD00040874
InChI nøgle JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl isothiocyanate, cyclopropane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopropane, cyclopropylisothiocyanate, acmc-20albt, pubchem22785, cyclopropyl iso-thiocyanate, cyclopropane,isothiocyanato
PubChem CID 92463
IUPAC navn isothiocyanatocyclopropan
SMIL S=C=NC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl isothiocyanate
CAS min % 97.0
Tæthed 1.07g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel C3H5NCS
Mængde 1 g
Formel vægt 99.16
Procent renhed 97%