Få mere at vide
Cyclopropyl-d5-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropyl-d5-amine |
| CAS | 153557-95-0 |
| Molekylær formel | C3 D5 H2 N |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Cyclopropan-d5-amine (9 CI), 1,2,2,3,3-Pentadeuteriocyclopropan-1-amine, Cyclopropylamine-D5, Aminocyclopropane-1,2,2,3,3-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])N |
| IUPAC navn | 1,2,2,3,3-pentadeuteriocyclopropan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 62.125 |
| Formel vægt | 62.089 g/mol |
| Vis mere |