missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone |
| CAS | 772-31-6 |
| Molekylær formel | C10H9OF |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Cyclopropyl 4-Fluorophenyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9FO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2 |
| IUPAC navn | cyclopropyl-(4-fluorophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.17 |
| Formel vægt | 164.0637 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?