Få mere at vide
Cyclopropyl 4-Fluorobenzyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropyl 4-Fluorobenzyl Ketone |
| CAS | 1071842-61-9 |
| Molekylær formel | C11H11FO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-2-(4-fluorophenyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11FO/c12-10-5-1-8(2-6-10)7-11(13)9-3-4-9/h1-2,5-6,9H,3-4,7H2 |
| SMIL | Fc1ccc(CC(=O)C2CC2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-2-(4-fluorophenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.2 |
| Formel vægt | 178.0794 |