Få mere at vide
Cyclopropyl 4-Fluorobenzyl Ketone, TRC
Artikelnummer. 30359264
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30359264 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30359264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC988585100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl 4-Fluorobenzyl Ketone
CAS 1071842-61-9
Molekylær formel C11H11FO
Mængde 100 mg
Synonym 1-Cyclopropyl-2-(4-fluorophenyl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C11H11FO/c12-10-5-1-8(2-6-10)7-11(13)9-3-4-9/h1-2,5-6,9H,3-4,7H2
SMIL Fc1ccc(CC(=O)C2CC2)cc1
IUPAC navn 1-cyclopropyl-2-(4-fluorophenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 178.2
Formel vægt 178.0794