Få mere at vide
Cyclopropyl 3-Fluorobenzyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropyl 3-Fluorobenzyl Ketone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11FO/c12-10-3-1-2-8(6-10)7-11(13)9-4-5-9/h1-3,6,9H,4-5,7H2 |
| Formel vægt | 178.0794 |