Få mere at vide
Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-methyl Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropylmethanol-d4 |
| CAS | 91314-18-0 |
| Molekylær formel | C4 D4 H4 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Cyclopropane-2,2,3,3-d4-methanol (7 CI), (2,2,3,3-Tetradeuteriocyclopropyl)methanol, Cyclopropylmethanol-d4, Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-methyl Alcohol, Cyclopropylmethanol-D4 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4), Cyclopropylmethanol-2',2',3',3'-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5 H,1-3H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C(CO)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | (2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.13 |
| Formel vægt | 76.083 g/mol |
| Vis mere |