Få mere at vide
Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine |
| CAS | 1051418-97-3 |
| Molekylær formel | C3 2H4 H3 N |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Cyclopropan-2,2,3,3-d4-amine (ACI), 2,2,3,3-Tetradeuteriocyclopropan-1-amine, Cyclopropylamine-2,2,3,3-D4, Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4, Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])C(N)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropan-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 61.12 |
| Formel vægt | 61.083 |