Få mere at vide
Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amin, CDN
Artikelnummer. 30320552
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320552 0.1 g
30316308 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30320552 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND65050.1G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine
CAS 1051418-97-3
Molekylær formel C3 2H4 H3 N
Mængde 0.1 g
InChI formel InChI=1 S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
SMIL [2 H]C1([2 H])C(N)C1([2 H])[2 H]
IUPAC navn 2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 61.12
Formel vægt 61,083 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% kemisk renhed