Få mere at vide
Cyclopropanethiocarboxamid, 97%
Artikelnummer. 15475027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475027 1 g 1g
15485027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32315.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 20295-34-5 | C4H7NS | 101,167 g/mol
Cyclopropancarbothioamid anvendes til oprensning i enkelttrinsfremstilling af thiazolo [5, 4-b] pyridin- og thiazolo [5, 4-c] pyridinderivater fra chloronitropyridiner og thioamider eller thiourinstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cyclopropanecarbothioamid anvendes til
oprensning i enkelttrinsfremstilling af thiazolo [5, 4-b] pyridin- og thiazolo [5, 4-c] pyridinderivater fra chloronitropyridiner og thioamider eller thiourinstoffer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20295-34-5
Molekylær formel C4H7NS
Molekylvægt (g/mol) 101.167
MDL nummer MFCD09469287
InChI nøgle IIPJWNFOLPDTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanethiocarboxamide, cyclopropanecarbothioic acid amide, cyclopropanethioamide, cyclopropane carbothioamide, cyclopropane-thiocarboxamide, cyclopropane-1-carbothioamide, aminocyclopropylmethane-1-thione
PubChem CID 22140884
IUPAC navn cyclopropancarbothioamid
SMIL C1CC1C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanethiocarboxamide
Smeltepunkt 111°C to 113°C
Mængde 1 g
Formel vægt 101.17
Procent renhed 97%