Få mere at vide
Cyclopropanesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 15403847
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403847 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15403847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29107.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 139631-62-2 | C3H5ClO2S | 140.581 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanesulfonyl chloride
CAS 139631-62-2
Tæthed 1.39
Kogepunkt 60 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 96 °C
Molekylær formel C3H5ClO2S
Brydningsindeks 1.477
MDL nummer MFCD01631933
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride
InChI nøgle PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CC1S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn cyclopropansulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 140.581
PubChem CID 2760919
Formel vægt 140.59
Procent renhed 97%