Få mere at vide
Cyclopropansulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 15493837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493837 5 g 5g
11462230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29107.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 139631-62-2 | C3H5ClO2S | 140,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139631-62-2
Molekylær formel C3H5ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 140.58
MDL nummer MFCD01631933
InChI nøgle PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride, cyclopropane sulfonyl chloride, cyclopropanesulfonic acid chloride, pubchem10869, acmc-209cje, cyclopropylsulfonylchloride
PubChem CID 2760919
IUPAC navn cyclopropansulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanesulfonyl chloride
Tæthed 1.39
Kogepunkt 60 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 96 °C (205 °F)
Brydningsindeks 1.477
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 140.59
Procent renhed 97%