Få mere at vide
Cyclopropanmethylaminochlorid, 98%
Artikelnummer. 11388066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388066 5 g 5g
11378066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13353.06
CAS: 7252-53-1 | C4H9ClN | 106,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7252-53-1
Molekylær formel C4H9ClN
Molekylvægt (g/mol) 106.57
MDL nummer MFCD00012544
InChI nøgle MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
PubChem CID 81671
IUPAC navn cyclopropylmethanamin;hydrochlorid
SMIL [Cl].NCC1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanemethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 202 °C til 205 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3906936
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 107.58
Procent renhed 98%