Få mere at vide
Cyclopropanmethylamin, 97%
Beskrivelse
Cyclopropanemethylamin brugt i undersøgelser af potentielle hæmmere af glycinspaltningssystem i hjerne og levermitokondrier. Det bruges i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cyclopropanemethylamin brugt i undersøgelser af potentielle hæmmere af glycinspaltningssystem i hjerne og levermitokondrier. Det bruges i kemisk syntese.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, luft, kuldioxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropanemethylamine |
| Tæthed | 0.82 |
| Kogepunkt | 85 °C til 86 °C |
| Flammepunkt | 2 °C (36 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.433 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 773674 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |