Få mere at vide
Cyclopropancarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30363190
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30363190 1 g
1 options
Artikelnummer. 30363190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9896551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropane carboxylic acid
CAS 1759-53-1
Molekylær formel C4 H6 O2
Mængde 1 g
Synonym Carboxycyclopropane, Cyclopropionic acid, Cyclopropylcarboxylic acid, NSC 1112, Cyclopropanecarboxylic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Cyclopropanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
SMIL OC(=O)C1CC1
IUPAC navn cyclopropankarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Formel vægt 86.0368