Få mere at vide
Cyclopropanecarboxylic acid chloride, 98%
Artikelnummer. 11924971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11924971 500 g Glasflaske 500g
10229783 5 g Glasflaske 5g
10010880 25 g Glasflaske 25g
10375980 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11924971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111635000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4023-34-1 | C4H5ClO | 104.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4023-34-1
Molekylær formel C4H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 104.54
InChI nøgle ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
IUPAC navn cyclopropancarbonylchlorid
SMIL C1CC1C(=O)Cl
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarboxylic acid chloride
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 119.0°C
Flammepunkt 23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C3H5COCl
Brydningsindeks 1.4515 to 1.4535
Mængde 500 g
Beilstein 09,4
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 104.54
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.