Få mere at vide
Cyclopropancarboxylsyrechlorid, 98%
Artikelnummer. 10229783 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10229783 5 g Glasflaske 5g
10010880 25 g Glasflaske 25g
10375980 100 g Glasflaske 100g
11924971 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10229783 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111630050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4023-34-1 | C4H5ClO | 104,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4023-34-1
Molekylær formel C4H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 104.54
InChI nøgle ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
IUPAC navn cyclopropancarbonylchlorid
SMIL C1CC1C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarboxylic acid chloride
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 119,0 °C
Flammepunkt 23 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C3H5COCl
Brydningsindeks 1,4515 til 1,4535
Mængde 5 g
Beilstein 09,4
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 104.54
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske