Få mere at vide
Cyclopropancarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11452307
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452307 250 g 250g
11442307 50 g 50g
11432307 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14215.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 1759-53-1 | C4H6O2 | 86,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1759-53-1
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00001287
InChI nøgle YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 15655
ChEBI CHEBI:23500
IUPAC navn cyclopropancarboxylsyre
SMIL C1CC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarboxylic acid
Smeltepunkt 5 °C
Tæthed 1.086
Kogepunkt 182 °C til 184 °C
Flammepunkt 71 °C (159 °F)
Brydningsindeks 1.439
Mængde 250 g
FN nummer UN3265
Beilstein 969839
Formel vægt 86.09
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.