Få mere at vide
Cyclopropanecarboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11442307
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442307 50 g 50g
11452307 250 g 250g
11432307 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14215.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1759-53-1 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1759-53-1
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00001287
InChI nøgle YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 15655
ChEBI CHEBI:23500
IUPAC navn cyclopropancarboxylsyre
SMIL C1CC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarboxylic acid
Smeltepunkt 5°C
Tæthed 1.086
Kogepunkt 182°C to 184°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.439
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 969839
Formel vægt 86.09
Procent renhed 98%