Få mere at vide
Cyclopropanecarboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 10212942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10212942 5 g 5g
10580361 25 g 25g
10305940 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10212942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111620050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1759-53-1 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1759-53-1
Molekylær formel C4H6O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
MDL nummer MFCD00001287
InChI nøgle YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 15655
ChEBI CHEBI:23500
IUPAC navn cyclopropancarboxylsyre
SMIL C1CC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarboxylic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 17.0°C to 19.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0850g/mL
Kogepunkt 182.0°C to 184.0°C
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C3H5CO2H
Brydningsindeks 1.4370 to 1.4390
Mængde 5 g
Beilstein 09, 4
Specifik vægtfylde 1.085
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in most common organic solvents
Formel vægt 86.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopropanecarboxylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.