Få mere at vide
Cyclopropanecarboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopropanecarboxaldehyde |
| CAS | 1489-69-6 |
| Molekylær formel | C4H6O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(Formyl)cyclopropane, 2-Cyclopropanecarboxaldehyde, Cyclopropylcarboxaldehyde, Formylcyclopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2 |
| SMIL | O=CC1CC1 |
| IUPAC navn | cyclopropanecarbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 70.09 |
| Formel vægt | 70.0419 |