Få mere at vide
Cyclopropancarboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323736
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323736 5 g 5g
11313736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14931.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1489-69-6 | C4H6O | 70.091 g/mol
Cyclopropancarboxaldehyd reagerer med Grignard eller organolithium-reagenser for at give de forventede sekundære alkoholer. Disse er modtagelige for ringåbning i nærvær af HBr, hvilket giver stereoselektiv adgang til homoallyliske bromider. Det bruges også til syntese af eta(2)-enonenikkelkomplekser ved at reagere med [Ni(torsk)(2)] (torsk = 1,5-cyclooctadien) og PBu(3) og til at fremstille en cyclopropyliden-tetralon, som gennemgik en enantioselektiv palladium-katalyseret [3+2]-fusioneret cyclopenten-tMM-cyclopenten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopropancarboxaldehyd reagerer med Grignard- eller organolithiumreagenser og giver de forventede sekundære alkoholer. Disse er modtagelige for ringåbning i nærvær af HBr, hvilket giver stereoselektiv adgang til homoallyliske bromider. Det bruges også til syntese af eta(2)-enonenikkelkomplekser ved at reagere med [Ni(torsk)(2)] (torsk = 1,5-cyclooctadien) og PBu(3) og til at fremstille en cyclopropyliden-tetralon, som gennemgik en enantioselektiv palladium-katalyseret [3+2]-fusioneret cyclopenten-tMM-cyclopenten.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1489-69-6
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.091
MDL nummer MFCD00012261
InChI nøgle JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxaldehyde, formylcyclopropane, cyclopropylmethanal, cyclopropanecarboxyldehyde, cyclopropanal, cyclopropane aldehyde, cyclopropancarbaldehyd, cyclopropancarbaldehyde, cyclopropancarboxaldehyde, cyclopropanecarboaldehyde
PubChem CID 123114
IUPAC navn cyclopropancarbaldehyd
SMIL C1CC1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarboxaldehyde
Tæthed 0.938
Kogepunkt 98°C to 101°C
Flammepunkt 7°C (44°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.4298
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Beilstein 906781
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 70.09
Procent renhed 98%