Få mere at vide
Cyclopropancarboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10170322 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10170322 1 g Glasflaske 1g
10019021 5 g Glasflaske 5g
11934781 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10170322 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 366820010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1489-69-6 | C4H6O | 70.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1489-69-6
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00012261
InChI nøgle JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxaldehyde, formylcyclopropane, cyclopropylmethanal, cyclopropanecarboxyldehyde, cyclopropanal, cyclopropane aldehyde, cyclopropancarbaldehyd, cyclopropancarbaldehyde, cyclopropancarboxaldehyde, cyclopropanecarboaldehyde
PubChem CID 123114
IUPAC navn cyclopropancarbaldehyd
SMIL C1CC1C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarboxaldehyde
Navn note 98%
Tæthed 0.9380g/mL
Kogepunkt 98.0°C to 101.0°C
Flammepunkt 7°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C3H5CHO
Brydningsindeks 1.4285 to 1.4305
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.938
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 70.09
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopropanecarboxaldehyde
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.