Få mere at vide
Cyclopropancarbonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30351626
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30351626 50 g
1 options
Artikelnummer. 30351626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99006050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarbonyl Chloride
CAS 4023-34-1
Molekylær formel C4H5ClO
Mængde 50 g
Synonym Cyclopropanecarboxylic Acid Chloride, Cyclopropanoyl Chloride, Cyclopropylcarbonyl Chloride, Cyclopropylcarboxylic Acid Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
SMIL ClC(=O)C1CC1
IUPAC navn cyclopropancarbonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 104.53
Formel vægt 104.0029