Få mere at vide
Cyclopropancarbonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11433954
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433954 25 g 25g
11443954 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11433954 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11948.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 4023-34-1 | C4H5ClO | 104,533 g/mol
Det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af farmaceutiske og agrokemiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges primært som mellemprodukt til fremstilling af
farmaceutiske og agrokemiske produkter.
Opløselighed Opløseligt i
vand (reagerer voldsomt).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, aktive metaller og vand/fugt. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4023-34-1
Molekylær formel C4H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 104.533
MDL nummer MFCD00001277
InChI nøgle ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
IUPAC navn cyclopropancarbonylchlorid
SMIL C1CC1C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarbonyl chloride
Tæthed 1.15
Kogepunkt 119°C to 120°C
Flammepunkt 23°C (73°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.452
Mængde 25 g
FN nummer UN2920
Beilstein 471286
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (reacts violently).
Formel vægt 104.54
Procent renhed 98%