Cyclopropanecarbonitril bruges til at fremstille cis- og transcrotonitril og allylcyanid. Yderligere reagerer det med phenylmagnesiumbromid for at give cyclopropyl-phenylketon-imin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cyclopropanecarbonitril bruges til at fremstille cis- og transcrotonitril og allylcyanid. Yderligere reagerer det med phenylmagnesiumbromid for at give cyclopropyl-phenylketon-imin.
Opløselighed Blandbar med vand.
Bemærkninger Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.