Få mere at vide
Cyclopropanecarbonitrile, 98%
Artikelnummer. 11479013
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479013 10 g 10g
11489013 50 g 50g
11499013 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11125.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5500-21-0 | C4H5N | 67.091 g/mol
Cyclopropanecarbonitril bruges til at fremstille cis- og transcrotonitril og allylcyanid. Yderligere reagerer det med phenylmagnesiumbromid for at give cyclopropyl-phenylketon-imin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopropanecarbonitril bruges til at fremstille cis- og transcrotonitril og allylcyanid. Yderligere reagerer det med phenylmagnesiumbromid for at give cyclopropyl-phenylketon-imin.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5500-21-0
Molekylær formel C4H5N
Molekylvægt (g/mol) 67.091
MDL nummer MFCD00001269
InChI nøgle AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl cyanide, cyanocyclopropane, cyclopropylnitrile, cyclopropanenitrile, cyclopropane cyanide, 1-cyanocyclopropane, cyclopropane carbonitrile, cyclopropylcyanide, 1-cyanocyclopropyl, cyclopropancarbonitril
PubChem CID 79637
IUPAC navn cyclopropancarbonitril
SMIL C1CC1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopropanecarbonitrile
Tæthed 0.905
Kogepunkt 134°C to 135°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.421
Mængde 10 g
FN nummer UN3275
Beilstein 635790
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 67.09
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopropanecarbonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopropanecarbonitrile