Få mere at vide
Cycloprate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cycloprate |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-22-20(21)19-16-17-19/h19H,2-18H2,1H3 |
| Formel vægt | 310.2872 |
| Procent renhed | >95% |