Få mere at vide
Cyclopiazonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopiazonic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O3/c1-9(23)14-18(24)17-16-11-8-21-13-6-4-5-10(15(11)13)7-12(16)20(2,3)22(17)19(14)25/h4-6,8,12,16-17,21,24H,7H2,1-3H3/t12-,16+,17+/m1/s1 |
| Formel vægt | 336.1474 |