Få mere at vide
α-Cyclopiazonic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309767
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30309767 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30309767 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11833700AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile