Få mere at vide
Cyclophosphamid monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30133001
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133001 1 g
30134730 5 g
30012129 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9885801G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6055-19-2
Molekylær formel C7 H15 Cl2 N2 O2 P . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 279.1
Synonym 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate (9CI), 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate (8CI), 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine-2-oxide monohydrate, Cyclophosphamide hydrate, Cyclophosphamide monohydrate, Endoxan monohydrate
IUPAC navn N,N-bis(2-chlorethyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amin; Hydrate
SMIL O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclophosphamide Monohydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Formel vægt 278.0354
Procent renhed >95%