Få mere at vide
Cyclophosphamid monohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18092210
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18092210 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092210 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0822.00
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cyclophosphamid monohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclophosphamide Monohydrate
CAS 6055-19-2
Analyt- eller komponentnavne Cyclophosphamide Monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H15 Cl2 N2 O2 P . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclophosphamide monohydrate, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate, 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine-2-oxide monohydrate, Cyclophosphamide hydrate, Cyclophosphamide Monohydrate, Endoxan monohydrate
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
SMIL O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
IUPAC navn N,N-bis(2-chlorethyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amin; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 279.1
Mængde 250 mg
Formel vægt 278,0354 g/mol