Få mere at vide
Cyclophosphamid monohydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30462114
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462114 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462114 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0822.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclophosphamide Monohydrate
CAS 6055-19-2
Analyt- eller komponentnavne Cyclophosphamide Monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H15 Cl2 N2 O2 P . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclophosphamide monohydrate, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate, 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine-2-oxide monohydrate, Cyclophosphamide hydrate, Cyclophosphamide Monohydrate, Endoxan monohydrate
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Løsningstype Fedt
SMIL O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
IUPAC navn N,N-bis(2-chlorethyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amin; Hydrate
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 279.1
Mængde 10 mg
Formel vægt 278,0354 g/mol