Få mere at vide
Cyclophosphamid monohydrat, 97%
Artikelnummer. 10751861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751861 1 g Glasflaske 1g
10124460 5 g Glasflaske 5g
10066333 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10751861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203960010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 DKK
    512.65 DKK / 1g
    Spare 102.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6055-19-2 | C7H17Cl2N2O3P | 279,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6055-19-2
Molekylær formel C7H17Cl2N2O3P
Molekylvægt (g/mol) 279.10
MDL nummer MFCD00149395
InChI nøgle PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclophosphamide monohydrate, cyclophosphamide hydrate, cytoxan, endoxon, endoxan monohydrate, ciclophosphamide hydrat, cytoxan hydrate, endoxan a, cyclophosphamide hydrated
PubChem CID 22420
ChEBI CHEBI:4026
IUPAC navn N,N-bis(2-chlorethyl)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazaphosphinan-2-amin;hydrat
SMIL O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclophosphamide monohydrate
Smeltepunkt 49,0 °C til 53,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 2743
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 40g/L. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, benzen, ethylen, glykol, kulstoftetrachlorid og dioxan, sparsomt opløselig i ether og acetone
Formel vægt 279.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclophosphamide monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.