Få mere at vide
Cyclophosphamid monohydrat, 97%
Artikelnummer. 10124460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10124460 5 g Glasflaske 5g
10751861 1 g Glasflaske 1g
10066333 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10124460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203960050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.77 DKK
    1665.65 DKK / 5g
    Spare 185.12 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 6055-19-2 | C7H17Cl2N2O3P | 279,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6055-19-2
Molekylær formel C7H17Cl2N2O3P
Molekylvægt (g/mol) 279.10
MDL nummer MFCD00149395
InChI nøgle PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclophosphamide monohydrate, cyclophosphamide hydrate, cytoxan, endoxon, endoxan monohydrate, ciclophosphamide hydrat, cytoxan hydrate, endoxan a, cyclophosphamide hydrated
PubChem CID 22420
ChEBI CHEBI:4026
IUPAC navn N,N-bis(2-chlorethyl)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazaphosphinan-2-amin;hydrat
SMIL O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Cyclophosphamide monohydrate
Smeltepunkt 49,0 °C til 53,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 2743
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 40g/L. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, benzen, ethylen, glykol, kulstoftetrachlorid og dioxan, sparsomt opløselig i ether og acetone
Formel vægt 279.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclophosphamide monohydrate
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.