Få mere at vide
Cyclophosphamide hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467296
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16467296 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16467296 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17420A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Cyclophosphamide hydrate is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic and immunosuppressive activities.
Cyclophosphamide hydrate is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic and immunosuppressive activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclophosphamide hydrate
Fysisk form Solid
CAS 6055-19-2
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H17Cl2N2O3P
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Cyclophosphamide monohydrate
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (179.15 mM) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (136.15 mM)
SMIL ClCCN(CCCl)P1(OCCCN1)=O.[H]O[H]
Molekylvægt (g/mol) 279.1
Formel vægt 279.1
Procent renhed 98.0%