Få mere at vide
Cyclophosphamide-d4, TRC
Artikelnummer. 30361949
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30361949 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30361949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98858210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclophosphamide-d4
CAS 173547-45-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 2H4 H11 Cl2 N2 O2 P
Mængde 10 mg
Synonym N,N-Bis(2-chloroethyl)tetrahydro-4,5-d2-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide, Cycloblastin-d4, Cyclostin-d4, Cytoxan-d4, Endoxan-d4, Genoxal-d4, Hexadrin-d4, Mitoxan-d4, NSC 26271-d4
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)/i1D2,4D2
SMIL [2H]C1([2H])COP(=O)(NC1([2H])[2H])N(CCCl)CCCl
IUPAC navn N,N-bis(2-chloroethyl)-4,4,5,5-tetradeuterio-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 265.11
Formel vægt 264.0499
Procent renhed >95