Få mere at vide
R&D Systems™ Cyclophosphamide
Artikelnummer. 18722554
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18722554 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722554 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4091/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    906.04 DKK
    790.65 DKK / 50mg
    Spare 115.39 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Alkylating agent; chemotherapeutic
Nitrogen mustard alkylating agent and prodrug. Phosphoramide mustard (active metabolite) forms DNA cross-links leading to cell death. Inhibits aldehyde dehydrogenase 1 (ALDH1) through its degradation product acrolein. Chemotherapeutic for the treatment of breast cancer; regulates Bax and Bcl-2 expression when administered with etoposide (Cat. No. 1226) in breast cancer cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclophosphamide
CAS 50-18-0
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C7H15Cl2N2O2P
Formel vægt 261.09
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 261.083