missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclopentynafil, TRC

Artikelnummer. 30352832
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352832 250 mg
30349556 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC989015250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1173706-34-7
Molekylær formel C26 H36 N6 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 528.67
Synonym 5-(5-((4-Cyclopentylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(6H)-one, 5-[5-[(4-Cyclopentyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Cyclopentynafil
IUPAC navn 5-[5-(4-cyclopentylpiperazin-1-yl)sulfonyl-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)N=C(Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC4)C5CCCC5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyclopentynafil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C26H36N6O4S/c1-4-8-21-23-24(30(3)29-21)26(33)28-25(27-23)20-17-19(11-12-22(20)36-5-2)37(34,35)32-15-13-31(14-16-32)18-9-6-7-10-18/h11-12,17-18H,4-10,13-16H2,1-3H3,(H,27,28,33)
Formel vægt 528.2519
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.