Learn More
Cyclopentylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en aktiv nukleofil i Pd-katalyseret krydskobling
af heteroarylhalogenider.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Håndteres under tør beskyttelsesgas. Luftfølsom. Opbevares væk fra stærke baser og
af heteroarylhalogenider.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Håndteres under tør beskyttelsesgas. Luftfølsom. Opbevares væk fra stærke baser og
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentylzinc bromide |
| Navn note | Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker |
| CAS | 171860-68-7 |
| Tæthed | 0.955 |
| Molekylær formel | C5H9BrZn |
| MDL nummer | MFCD00671991 |
| Mængde | 50 mL |
| FN nummer | UN3399 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | zinc, bromocyclopentyl, cyclopentylzinc bromide, cyclopentylzinc bromide solution, bromo cyclopentyl zinc, bromo cyclopentylzinc, zinc,bromocyclopentyl, cyclopentyl zinc bromide, cyclopentylzinc ii bromide, gopycbpmccjysn-uhfffaoysa-m |
| Show More |