Få mere at vide
Cyclopentyltrimethoxysilane, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30767633
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30767633 5 g 5g
30764789 25 g 25g
30765414 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30767633 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1229925g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyltrimethoxysilane
CAS 143487-47-2
Molekylær formel C8H18O3Si
MDL nummer MFCD00236509
Mængde 5 g
SMIL CO[Si](OC)(C1CCCC1)OC
Molekylvægt (g/mol) 190.31
Procent renhed 96%