Få mere at vide
Cyclopentyltrimethoxysilane, 95%
Artikelnummer. 11319175
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319175 25 g 25g
11329175 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319175 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16442.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143487-47-2 | C8H18O3Si | 190.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143487-47-2
Molekylær formel C8H18O3Si
Molekylvægt (g/mol) 190.31
MDL nummer MFCD00236509
InChI nøgle YRMPTIHEUZLTDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20albx, cyclopentyltrimethoxysilan, cyclopentyl trimethoxysilane, silane, cyclopentyltrimethoxy-9ci
PubChem CID 9855701
SMIL CO[Si](OC)(OC)C1CCCC1
Tekniske data
Kogepunkt 75°C (10mmHg)
Kemisk navn eller materiale Cyclopentyltrimethoxysilane
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 8310738
Flammepunkt 54°C (129°F)
IUPAC navn cyclopentyl(trimethoxy)silan
Formel vægt 190.32
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.425
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.99