Få mere at vide
Cyclopentylphenylmethanon, Mikromol™
Artikelnummer. 17999524
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17999524 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17999524 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0834.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cyclopentylphenylmethanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentylphenylmethanone
CAS 5422-88-8
Analyt- eller komponentnavne Cyclopentylphenylmethanone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H14 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cyclopentylphenylmethanone, Glycopyrronium Bromide Imp. M (EP), Glycopyrronium Bromide Impurity M, Glycopyrronium Impurity M
InChI formel InChI=1S/C12H14O/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
SMIL O=C(C1CCCC1)c2ccccc2
IUPAC navn cyclopentyl(phenyl)methanon
Molekylvægt (g/mol) 174.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 174,1045 g/mol