missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclopentylmethylamine, TRC

Artikelnummer. 30364971
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364971 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9903451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyclopentylmethylamine
CAS 2439-56-7
Molekylær formel C6H13N
Mængde 1 g
Synonym N-Methylcyclopentanamine, (Methylamino)cyclopentane, Methyl(cyclopentyl)amine, N-Cyclopentyl-N-methylamine, N-Methylcyclopentylamine
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
SMIL CNC1CCCC1
IUPAC navn N-methylcyclopentanamine
Molekylvægt (g/mol) 99.17
Formel vægt 99.1048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.