Få mere at vide
Cyclopentylmethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentylmethanamine |
| CAS | 6053-81-2 |
| Molekylær formel | C6H13N |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5,7H2 |
| SMIL | NCC1CCCC1 |
| IUPAC navn | cyclopentylmethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.17 |
| Formel vægt | 99.1048 |